Learn More
Human EAAT1/GLAST-1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  R&D Systems MAB6048-SP
 View more versions of this product
Product Code. 18771957
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.00€
    197.40€ / 25µg
    Save 11.60€
    5% Off
Description
EAAT1/GLAST-1/SLC1A3 Monoclonal specifically detects EAAT1/GLAST-1/SLC1A3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
EAAT1/GLAST-1/SLC1A3
Monoclonal
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 µm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 µm filtered solution in PBS.
EA6, EA6FLJ25094, EAAT1GLAST-1, excitatory amino acid transporter 1, GLAST1, GLAST-1, GLASTGLAST1, SLC1A3, Sodium-dependent glutamate/aspartate transporter 1, solute carrier family 1 (glial high affinity glutamate transporter), member 3, Solute carrier family 1 member 3
E. coli-derived recombinant human EAAT1/GLAST-1, His146-Ser237, Accession # P43003
25 μg
Primary
Detects human EAAT1/GLAST-1 in direct ELISAs.
Human
Purified
Immunohistochemistry
482420
Immunohistochemistry 5-25 ug/mL
P43003
Mouse
Protein A or G purified from ascites
RUO
6507
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
IgG2b
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato