Learn More
HOXA10 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
231.00€ - 326.00€
Specifications
Antigen HOXA10
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin 1:2500-1:10000
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Produits 2
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
18610968
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP3-06103-100ul
100 μg
326.00€
100µL
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
18696887
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP3-06103-50ul
50 μg
231.00€
50µL
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Description
Description
HOXA10 Polyclonal antibody specifically detects HOXA10 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
HOXA10
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human
homeo box A10, homeobox A10, homeobox protein 1H, Homeobox protein Hox-1.8, Homeobox protein Hox-1H, homeobox protein Hox-A10, homeobox protein HOXA10, HOX1, HOX1HHOX1.8, MGC12859, PL
Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human HOXA10.
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunohistochemistry-Paraffin 1:2500-1:10000
Polyclonal
Purified
RUO
0.2 um filtered solution in PBS
3206
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis