Learn More
HLA DRB3 Mouse anti-Human, Canine, Chimpanzee, Monkey, Baboon, Squirrel, Clone: Bra30, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
519.00€
Specifications
Antigen HLA DRB3
Clone Bra30
Concentration 0.2 mg/mL
Dilution Flow Cytometry 1 to 2 μg/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 to 2 μg/mL
Applications Flow Cytometry, Immunofluorescence
View More Specs
Produkter 1
Produktkod Brand Quantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Quantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18694719
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP3-07168-100ug
100 μg
519.00€
100µg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beskrivning
Beskrivning
HLA DRB3 Monoclonal specifically detects HLA DRB3 in Human, Canine, Chimpanzee, Monkey, Baboon, Squirrel samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Specifikationer
Specifikationer
HLA DRB3
0.2 mg/mL
Flow Cytometry, Immunofluorescence
Unconjugated
Mouse
Asthma, Immunology
10 mM PBS with 0.05% BSA
3125
IgG2a κ
Protein A or G purified
Bra30
Flow Cytometry 1 to 2 μg/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 to 2 μg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Canine, Chimpanzee, Monkey, Baboon
DR7, HLA class II histocompatibility antigen, DR beta 3 chain, HLA class II histocompatibility antigen, DRB1-7 beta chain, HLA-DR3B, HLA-DR52, HLA-DRB1, human leucocyte antigen DRB3, major histocompatibility complex, class II, DR beta 3, MGC117330, MHC class II antigen DR beta 3 chain, MHC class II antigen DRB3, MHC class II HLA-DR beta 3 chain
Human REH cells (non-T, non-B leukemia cell line)
Primary
Store at 4°C.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.