missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Novus Biologicals™ HDAC10 Antibody (SR3178), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals™ NBP3-27754-50ul
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
HDAC10 Monoclonal antibody specifically detects HDAC10 in Human,Mouse samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifikationer
| HDAC10 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.4), 150mM NaCl, 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
| Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| SR3178 | |
| Western Blot 1:1000-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:50 | |
| DKFZP761B039, EC 3.5.1.98, HD10, histone deacetylase 10, MGC149722 | |
| A synthesized peptide derived from human HDAC10 (Uniprot #: Q969S8) | |
| 50 μL | |
| Breast Cancer, Cancer, Checkpoint signaling, Chromatin Research, Epigenetics, Transcription Factors and Regulators | |
| 83933 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering