Learn More
GRIP1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-41211-0.025mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18694868
  • 189.00€ / 0.03mg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
GRIP1 Polyclonal specifically detects GRIP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
GRIP1
Polyclonal
Unconjugated
PBS with 0.02% Sodium Azide
GRIP1
Antibody was raised against a 17 amino acid peptide near the carboxy terminus of human GRIP1. The immunogen is located within the last 50 amino acids of GRIP1. Amino Acid Squence: QPSHGGNLETREPTNTL
Affinity Purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
IgG
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
Western Blot 1 - 2 μg/mL, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500
glutamate receptor interacting protein 1, glutamate receptor-interacting protein 1, GRIP, GRIP-1
Rabbit
115 kDa
0.025 mg
Cancer, Neuronal Cell Markers, Neurotransmission, Transcription Factors and Regulators
23426
Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado