Learn More
GOLM1 Antibody (9C2), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
343.00€ - 533.00€
Specifications
Antigen GOLM1
Clone 9C2
Dilution Western Blot 1:500-1:5000, Flow Cytometry, ELISA
Applications Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30043648
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-26550-50ul
50 μL
343.00€
50µL
View alternative products
Save Up to 
»
30043507
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-26550-100ul
100 μL
533.00€
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
GOLM1 Monoclonal antibody specifically detects GOLM1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
Specifications
Specifications
GOLM1
Western Blot 1:500-1:5000, Flow Cytometry, ELISA
Monoclonal
Purified
RUO
Human
bA379P1.3, FLJ23608, golgi membrane protein 1, Golgi membrane protein GP73, Golgi phosphoprotein 2C9orf155, golgi protein, 73-kD, GOLPH2 FLJ22634, GP73, GP73 chromosome 9 open reading frame 155, PSEC0257
A synthesized peptide derived from Human GOLM1 [UniProt Q8NBJ4]
Primary
Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
9C2
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
Unconjugated
Rabbit
Golgi Apparatus Markers, Signal Transduction
PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
51280
IgG
Affinity purified
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.