Learn More
Florfenicol, 98%, Thermo Scientific™
217.00€ - 660.00€
Chemical Identifiers
CAS 73231-34-2
Molecular Formula C12H14Cl2FNO4S
Molecular Weight (g/mol) 358.205
MDL Number MFCD00864834
InChI Key AYIRNRDRBQJXIF-NXEZZACHSA-N
PubChem CID 114811
ChEBI CHEBI:87185
IUPAC Name 2,2-dichloro-N-[(1R,2S)-3-fluoro-1-hydroxy-1-(4-methylsulfonylphenyl)propan-2-yl]acetamide
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C(CF)NC(=O)C(Cl)Cl)O
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
15498579
SDS View Documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66995.03
1g
217.00€
1g
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
15408589
Sicherheitsdatenblatt (SDS) missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66995.06
5g
660.00€
5g
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • A bacteriostatic antibiotic similar to chloramphenicol which inhibits bacterial protein synthesis
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
73231-34-2
358.205
AYIRNRDRBQJXIF-NXEZZACHSA-N
CHEBI:87185
CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C(CF)NC(=O)C(Cl)Cl)O
C12H14Cl2FNO4S
MFCD00864834
114811
2,2-dichloro-N-[(1R,2S)-3-fluoro-1-hydroxy-1-(4-methylsulfonylphenyl)propan-2-yl]acetamide
Spezifikation
73231-34-2
>110°C (230°F)
MFCD00864834
14,4109
AYIRNRDRBQJXIF-NXEZZACHSA-N
2,2-dichloro-N-[(1R,2S)-3-fluoro-1-hydroxy-1-(4-methylsulfonylphenyl)propan-2-yl]acetamide
114811
358.21
Florfenicol
White
C12H14Cl2FNO4S
618°C
Soluble in ethanol to 25mM and in DMSO to 100mM
CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C(CF)NC(=O)C(Cl)Cl)O
358.205
CHEBI:87185
98%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'rtecsNumber' : DB6034000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt