missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Florfenicol, 98%, Thermo Scientific™

Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar J66995.03

Quantity 1g

 Se fler versioner av denna produkt

Produktkod. 15498579

  • 217.00€ / 1g

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Beskrivning

Beskrivning

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

  • A bacteriostatic antibiotic similar to chloramphenicol which inhibits bacterial protein synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer

Kemiska identifierare

73231-34-2
358.205
AYIRNRDRBQJXIF-NXEZZACHSA-N
CHEBI:87185
CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C(CF)NC(=O)C(Cl)Cl)O
C12H14Cl2FNO4S
MFCD00864834
114811
2,2-dichloro-N-[(1R,2S)-3-fluoro-1-hydroxy-1-(4-methylsulfonylphenyl)propan-2-yl]acetamide

Specifikationer

73231-34-2
1g
C12H14Cl2FNO4S
618°C
Soluble in ethanol to 25mM and in DMSO to 100mM
CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C(CF)NC(=O)C(Cl)Cl)O
358.205
CHEBI:87185
98%
White
>110°C (230°F)
MFCD00864834
14,4109
AYIRNRDRBQJXIF-NXEZZACHSA-N
2,2-dichloro-N-[(1R,2S)-3-fluoro-1-hydroxy-1-(4-methylsulfonylphenyl)propan-2-yl]acetamide
114811
358.21
Florfenicol
Produktförslag

Produktförslag

Filmer
SDS Dokument

Dokument

Produktspecifikationer
Kampanjer

Kampanjer

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.