Learn More
FAM212A Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-05938-100ul
 View more versions of this product
Product Code. 18654905
  • 326.00€ / 100µL
Description
FAM212A Polyclonal antibody specifically detects FAM212A in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
FAM212A
Polyclonal
Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500
C3orf54, chromosome 3 open reading frame 54, family with sequence similarity 212, member A, INKA1, INKA1 protein, MGC20416
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human FAM212A fragment.
100 μg
Neuroscience
389119
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Immunofluorescence
Unconjugated
PBS, pH7.0
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
Primary
Human
Purified
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.