Learn More
Ethyl cyanoformate, 99%
Product Code. 10347130 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
10g
50g
Product Code. 10347130
Brand: Thermo Scientific 118300500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 623-49-4 | C4H5NO2 | 99.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 623-49-4
Molecular Formula C4H5NO2
Molecular Weight (g/mol) 99.09
MDL Number MFCD00001836
InChI Key MSMGXWFHBSCQFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbonocyanidic acid, ethyl ester, ethyl carbonocyanidate, 2-ethoxy-2-oxoacetonitrile, cyanoformic acid ethyl ester, ethyl carbonocyanidoate, formic acid, cyano-, ethyl ester, cyanocarbonyloxyethane, ethylcyanidocarbonat, ethyl cyanoformate, ethyl cyanocarbonate
PubChem CID 69336
IUPAC Name ethyl cyanoformate
SMILES CCOC(=O)C#N
Spezifikation
Color Colorless
Density 1.0000g/mL
Boiling Point 115°C to 116°C
Flash Point 24°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 98.5% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Linear Formula NCCO2C2H5
Refractive Index 1.3810 to 1.383
Quantity 50 g
Beilstein 02, 547
Fieser 07,145
Specific Gravity 1
Formula Weight 99.09
Percent Purity 99%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material Ethyl cyanoformate, 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl cyanoformate
Signalwort
  • Danger
Gefahrenkategorie
  • Acute toxicity Category 3
  • Flammable liquid Category 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Toxic if swallowed.
  • H311-Toxic in contact with skin.
  • H331-Toxic if inhaled.
  • H226-Flammable liquid and vapour.
Sicherheitshinweis
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P310-IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor /
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt