Learn More
Ethyl caproate, 99+%
Product Code. 10081990 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
5 mL
100 mL
500 mL
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
100mL
500mL
5mL
Product Code. 10081990
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
CAS: 123-66-0 | C8H16O2 | 144.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-66-0
Molecular Formula C8H16O2
Molecular Weight (g/mol) 144.21
MDL Number MFCD00009511
InChI Key SHZIWNPUGXLXDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl caproate, ethyl hexoate, hexanoic acid, ethyl ester, hexanoic acid ethyl ester, capronic ether absolute, caproic acid ethyl ester, ethyl n-hexanoate, ethyl butyl acetate, caproate, acetic acid, butyl-, ethyl ester
PubChem CID 31265
ChEBI CHEBI:86055
IUPAC Name ethyl hexanoate
SMILES CCCCCC(=O)OCC
Spécification
Acidity 1mg KOH/g max.
Melting Point 67°C
Color Colorless
Density 0.8690g/mL
Boiling Point 168°C
Flash Point 54°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 99% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Linear Formula CH3(CH2)4CO2C2H5
Refractive Index 1.4060 to 1.409
Quantity 5 mL
Beilstein 02, 323
Merck Index 15, 3832
Specific Gravity 0.869
Solubility Information Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in glycerol,soluble in alcohol and ether
Formula Weight 144.21
Percent Purity 99+%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material Ethyl caproate
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl caproate
Mention d'avertissement
  • Warning
Catégorie de danger
  • Flammable liquid Category 3
Mention de danger
  • H226-Flammable liquid and vapour.
Conseils de prudence
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis