Learn More
DNA Ligase I Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
369.00€ - 593.00€
Specifications
Antigen DNA Ligase I
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Host Species Rabbit
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18288072
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-55992
100 μL
593.00€
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
18657926
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-55992-25ul
25 μL
369.00€
25µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
DNA Ligase I Polyclonal specifically detects DNA Ligase I in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Specifications
Specifications
DNA Ligase I
Polyclonal
Rabbit
Apoptosis, Base Excision Repair, Cancer, DNA Repair, Nucleotide Excision Repair, Tumor Suppressors
DNA ligase 1, DNA ligase I, EC 6.5.1.1, ligase I, DNA, ATP-dependent, MGC117397, MGC130025, Polydeoxyribonucleotide synthase [ATP] 1, polydeoxyribonucleotide synthase ATP 1
LIG1
IgG
Affinity Purified
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
RUO
Human
3978
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:RNQEDNTGKYPDIISRIPKIKLPSVTSFILDTEAVAWDREKKQIQPFQVLTTRKRKEVDASEIQVQVCLYAFDLIYLNGESLVREPL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
For Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado