Learn More
DHX8 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00€ - 550.00€
Specifications
Antigen DHX8
Dilution Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Produits 2
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
30231554
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP3-35462-20ul
20 μL
190.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
30230962
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP3-35462-100ul
100 μL
550.00€
100µL
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Description
Description
DHX8 Polyclonal antibody specifically detects DHX8 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spécification
Spécification
DHX8
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
DDX8ATP-dependent RNA helicase DHX8, DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide 8 (RNA helicase), DEAH (Asp-Glu-Ala-His) box polypeptide 8, DEAH box protein 8, DEAH-box protein 8, EC 3.6.1, EC 3.6.4.13, HRH1RNA helicase HRH1, PRP22, PRPF22
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1001-1220 of human DHX8 (NP_004932.1).,, Sequence:, CSEEMLTIVSMLSVQNVFYRPKDKQALADQKKAKFHQTEGDHLTLLAVYNSWKNNKFSNPWCYENFIQARSLRRAQDIRKQMLGIMDRHKLDVVSCGKSTVRVQKAICSGFFRNAAKKDPQEGYRTLIDQQVVYIHPSSALFNRQPEWVVYHELVLTTKEYMREVTTIDPRWLVEFAPAFFKVSDPTKLSKQKKQQRLEPLYNRYEEPNAWRISRAFRRR
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Polyclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
1659
IgG
Affinity purified
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis