Learn More
Desmoglein-4 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
198.00€ - 462.00€
Tekniske data
Antigen Desmoglein-4
Dilution Western Blot 1:1000 - 1:2000
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Quantity Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Quantity Pris Antal & tilgængelighed  
18695780
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP2-92025-0.02ml
0.02 mL This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
18637251
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP2-92025-0.1ml
0.1 mL This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
Desmoglein-4 Polyclonal antibody specifically detects Desmoglein-4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
Desmoglein-4
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Immunology, Signal Transduction
PBS with 50% glycerol, pH7.3.
147409
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:1000 - 1:2000
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
Cadherin family member 13, CDGF13, CDHF13CDH family member 13, desmoglein 4, LAHdesmoglein-4
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 480-630 of human DSG4 (NP_817123.1). TGTICIEVPDINDYCPNIFPERRTICIDSPSVLISVNEHSYGSPFTFCVVDEPPGIADMWDVRSTNATSAILTAKQVLSPGFYEIPILVKDSYNRACELAQMVQLYACDCDDNHMCLDSGAAGIYTEDITGDTYGPVTEDQAGVSNVGLGP
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.