Learn More
DERP13 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-12786-50ul
 View more versions of this product
Product Code. 18697507
  • 183.00€ / 50µL
Description
DERP13 Polyclonal antibody specifically detects DERP13 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
DERP13
Polyclonal
Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000
C7orf10, CaiB/baiF CoA-transferase family protein C7orf10, chromosome 7 open reading frame 10, Dermal papilla-derived protein 13, DERP13, DERP13FLJ11808, EC 2.-, FLJ53872, ORF19, Russel-Silver syndrome candidate
Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human DERP13
50 μg
Primary
Human
Purified
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
0.2 um filtered solution in PBS
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
79783
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt