Learn More
Cyclin G Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
198.00€ - 462.00€
Specifications
Antigen Cyclin G
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200
Applications Western Blot, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18678312
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-92624-0.02ml
0.02 mL This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
N/A View alternative products
Save Up to 
»
18662192
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-92624-0.1ml
0.1 mL This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
N/A View alternative products
Save Up to 
»
Beschreibung
Beschreibung
Cyclin G Polyclonal antibody specifically detects Cyclin G in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
Spezifikation
Cyclin G
Western Blot, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Cell Cycle and Replication
PBS with 50% glycerol, pH7.3.
900
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse
CCNG, CYCG1, cyclin G1, Cyclin-G, cyclin-G1
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-295 of human Cyclin G (NP_004051.1). MIEVLTTTDSQKLLHQLNALLEQESRCQPKVCGLRLIESAHDNGLRMTARLRDFEVKDLLSLTQFFGFDTETFSLAVNLLDRFLSKMKVQPKHLGCVGLSCFYLAVKSIEEERNVPLATDLIRISQYRFTVSDLMRMEKIVLEKVCWKVKATTAFQFLQLYYSLLQENLPLERRNSINFERLEAQLKACHCRIIFSKAKPSVLALSIIALEIQAQKCVELTEGIECLQKHSKINGRDLTFWQELVSKCLTEYSSNKCSKPNVQKLKWIVSGRTARQLKHSYYRITHLPTIPEMVP
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt