Learn More
CSHL1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-98959-50ul
 View more versions of this product
Product Code. 18659615
  • 216.00€ / 50µL
Description
CSHL1 Polyclonal antibody specifically detects CSHL1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
CSHL1
Polyclonal
Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000
chorionic somatomammotropin hormone-like 1, Chorionic somatomammotropin-like, CS-5, CSHP1, CSLchorionic somatomammotropin CS-5, growth hormone cluster, hCS-L, Lactogen-like, MGC149868
Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human CSHL1.
50 μg
Primary
Human
Purified
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
0.2 μm filtered solution in PBS
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
1444
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt