Learn More
Fisherbrand™ Clear Boston Round Glass Bottles with White Polypropylene Caps
GREENER_CHOICE
Product Code. 16114407 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
Closure Liner:
PTFE/Polyethylene Foam
Pulp/Vinyl
Quantity:
12
24
108
160
288
Unit Size:
Pack of 108
Pack of 12
Pack of 160
Pack of 24
Pack of 288
Product Code. 16114407
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Clear Boston round Type III soda-lime glass is ideal for solvent, chemical or sample storage. Packaged in convenience packs with white polypropylene caps attached to maintain cleanliness
  • General use bottles ideal for when content integrity and sample or product visibility is important
  • Narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body
  • Clear glass offers minimal chemical interference with contents and is appropriate when visibility is important but protection from UV rays is not necessary
  • Environmentally sensitive bottles help eliminate waste and help to insure product integrity for long term storage
Spezifikation
Capacity (Metric) 240 mL
Capacity (English) 8 oz.
Color Clear
Diameter (Metric) Outer Neck 21 mm
Diameter (Metric) Inner Neck 13 mm
Height (Metric) With Closure 139 mm
Material Glass (Type 3)
Quantity 108
Closure Color White
Neck Finish 24-400
Closure Included Yes
Mouth Narrow
Height (Metric) 136 mm
Product Type Boston Round Bottle
Closure Liner Pulp/Vinyl
Closure Material Polypropylene
Closure Size 24-400 mm
Diameter (Metric) 60 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt