missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chicken anti-Rat IgG (H+L) Secondary Antibody, PE, Novus Biologicals™

Code produit 30227097 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
30227097 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30227097 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP175363PE
 Restricted Item
Estimated Shipment: 19-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Chicken Polyclonal Antibody

IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Rat samples. It is validated for ELISA, Immunoassay, Immunodiffusion, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen IgG (H+L)
Applications ELISA, Immunoassay, Immunodiffusion, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate PE
Formulation PBS
Host Species Chicken
Immunogen This Chicken anti-Rat IgG (H+L) Secondary Antibody (Pre-adsorbed) was developed against purified rat IgG (H&L).
Purification Method Affinity purified
Quantity 1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Adaptive Immunity, Immunology
Primary or Secondary Secondary
Target Species Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.