Learn More
Chicken anti-Rat IgG (H+L) Secondary Antibody, FITC, Novus Biologicals™
Shop All Bio Techne ProductsDescription
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Dot Blot, Fluorophore-linked immunosorbent assay
Specifications
Specifications
| Antigen | IgG (H+L) |
| Applications | Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Dot Blot, Fluorophore-Linked Immunosorbent Assay |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | LYOPH |
| Conjugate | FITC |
| Dilution | Western Blot, Flow Cytometry 1:500 - 1:2500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:1000 - 1:5000, Dot Blot, Fluorophore-linked immunosorbent assay 1:10000 - 1:50000 |
| Formulation | Lyophilized from 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2, 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free |
| Host Species | Chicken |
| Immunogen | Rat IgG whole molecule |
| Purification Method | Immunogen affinity purified |
| Show More |
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?