Learn More
Chicken anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody [Janelia Fluor 669], Novus Biologicals™
Shop All Bio Techne ProductsDescription
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Dot Blot, ChIP assay (ChIP)
Specifications
Specifications
| Antigen | IgG (H+L) |
| Applications | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Dot Blot, ChIP Assay |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Janelia Fluor 669 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Host Species | Chicken |
| Immunogen | Rabbit IgG whole molecule |
| Purification Method | Multi-step |
| Quantity | 0.5 mL |
| Regulatory Status | RUO |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?