Learn More
Chicken anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™
Shop All Bio Techne ProductsDescription
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoassay, Immunomicroscopy, Chemiluminescence Immunoassay
Specifications
Specifications
| Antigen | IgG (H+L) |
| Applications | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | DyLight 350 |
| Dilution | Western Blot : 1:100-1:2000, Flow Cytometry : 1:10-1:1000, ELISA : 1:100-1:2000, Immunohistochemistry : 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence : 1:10 - 1:500, Immunoassay, Immunomicroscopy : 1:10 - 1:500, Chemiluminescence Immunoassay (CIA) (CIA) |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Host Species | Chicken |
| Immunogen | This Chicken anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody was developed against purified rabbit IgG (H&L). |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.5 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?