missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chicken anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Code produit. 18502324 Tous les produits Bio Techne Produits
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 mg
missing translation for 'unitSize'
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity unitSize
18502324 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 18502324 missing translation for 'mfr' Novus Biologicals missing translation for 'supplierNo' NBP173443

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Chicken Polyclonal Antibody

IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen IgG (H+L)
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Classification Polyclonal
Concentration LYOPH
Conjugate Biotin
Dilution Western Blot 1:2000 - 1:10000, ELISA 1:20000 - 1:100000, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:5000
Formulation Lyophilized from 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2, 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free
Host Species Chicken
Immunogen Rabbit IgG whole molecule
Purification Method Multi-step
Quantity 1 mg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Adaptive Immunity, Immunology
Primary or Secondary Secondary
Reconstitution Reconstitute with 1.0 mL deionized water (or equivalent).
Target Species Rabbit
Content And Storage Store lyophilized antibody at 4°C in the dark. Aliquot reconstituted liquid and store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.