Learn More
Chicken anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody [Janelia Fluor 525], R&D Systems™
Sfoglia Tutto Bio Techne ProdottiDescrizione
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoassay, Immunomicroscopy, Chemiluminescence Immunoassay
Specifica
Specifica
| Antigen | IgG (H+L) |
| Applications | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoassay, Immunomicroscopy, Chemiluminescence Immunoassay (CIA) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Janelia Fluor 525 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Host Species | Chicken |
| Immunogen | This Chicken anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody was developed against purified mouse IgG (H&L). |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.5 mL |
| Regulatory Status | RUO |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?