Learn More
Chicken anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 755, R&D Systems™
Shop All Bio Techne ProductsDescription
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoassay, Immunomicroscopy, Chemiluminescence Immunoassay
Specifications
Specifications
| Antigen | IgG (H+L) |
| Applications | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | DyLight 755 |
| Dilution | Western Blot : 1:100-1:2000, Flow Cytometry : 1:10-1:1000, ELISA : 1:100-1:2000, Immunohistochemistry : 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence : 1:10 - 1:500, Immunoassay, Immunomicroscopy : 1:10 - 1:500, Chemiluminescence Immunoassay (CIA) (CIA) |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Host Species | Chicken |
| Immunogen | This Chicken anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody was developed against purified mouse IgG (H&L). |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.5 mL |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?