Learn More
Chicken anti-Human IgG (H+L) Secondary Antibody, Allophycocyanin/Cy7, R&D Systems™
Code produit 18550771 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
500 μg
Conditionnement:
500µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
18550771 500 μg 500µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18550771 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NB1206713APCCY7
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    910.11€
    788.55€ / 500µL
    Save 121.56€
    13% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 17-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Chicken Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Dot Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigen IgG (H+L)
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Dot Blot
Classification Polyclonal
Conjugate APC-Cyanine7
Formulation PBS
Host Species Chicken
Immunogen Human IgG whole molecule
Purification Method Multi-step
Quantity 500 μg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Adaptive Immunity, Immunology
Primary or Secondary Secondary
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Product Type Antibody
Isotype IgG
Product Line Novus
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.