Learn More
Chicken anti-Goat IgG (H+L) Secondary Antibody, Alkaline Phosphatase, Novus Biologicals™
Shop All Bio Techne ProductsDescription
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Goat samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Specifications
Specifications
| Antigen | IgG (H+L) |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 1.50mg/mL |
| Conjugate | Alkaline Phosphatase (AP) |
| Dilution | Western Blot 1:200-1:5000, ELISA 1:200-1:5000, Immunohistochemistry 1:500-1:5000, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Host Species | Chicken |
| Immunogen | Purified Goat IgG (H&L) |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 1 mg |
| Visa mer |
For Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?