Learn More
CD59 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Specifications
Antigen CD59
Clone 1E3A1
Concentration 1000 μg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunofluorescence, ELISA
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
30235531
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
68222-1-IG-150UL
150 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
410.00€
349.00€ / 150µL
Save 61.00€
14% Off
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
30237518
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
68222-1-IG-20UL
20 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
145.00€
129.00€ / 20µL
Save 16.00€
11% Off
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Description
Description
The CD59 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human CD59. This antibody recognizes human antigen. The CD59 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, IF-P, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
CD59
1000 μg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
966
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
1E3A1
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunofluorescence, ELISA
Unconjugated
Mouse
Human
16.3A5; 1F5; EJ16; EJ30; EL32; FLJ38134; FLJ92039; G344; HRF-20; HRF20; MAC-IP; MACIF; MEM43; MGC2354; MIC11; MIN1; MIN2; MIN3; MIRL; MSK21; p18-20
IgG2b
Protein A purification
Monoclonal Antibody
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis