Learn More
CD59 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Proteintech 68222-1-IG-150UL
This item is not returnable.
View return policy
Descripción
The CD59 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human CD59. This antibody recognizes human antigen. The CD59 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, IF-P, ELISA analysis.Especificaciones
| CD59 | |
| Monoclonal | |
| 1000 μg/mL | |
| 16.3A5; 1F5; EJ16; EJ30; EL32; FLJ38134; FLJ92039; G344; HRF-20; HRF20; MAC-IP; MACIF; MEM43; MGC2354; MIC11; MIN1; MIN2; MIN3; MIRL; MSK21; p18-20 | |
| Recombinant Protein | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| 18-25 kDa | |
| Liquid |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunofluorescence, ELISA | |
| 1E3A1 | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Protein A purification | |
| RUO | |
| 966 | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. | |
| Monoclonal Antibody | |
| IgG2b |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido