Learn More
CD46 Antibody (7D12), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-26679-100ul
 View more versions of this product
Product Code. 30043839
  • 533.00€ / 100µL
Description
CD46 Monoclonal antibody specifically detects CD46 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
CD46
Monoclonal
Unconjugated
PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
7D12
Western Blot 1:500-1:5000, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200
AHUS2, CD46 antigen, CD46 molecule, complement regulatory protein, membrane cofactor protein (CD46, trophoblast-lymphocyte cross-reactive antigen), MIC10, TLXcomplement regulatory protein, trophoblast leucocyte common antigen, Trophoblast leukocyte common antigen, trophoblast-lymphocyte cross-reactive antigen
A synthesized peptide derived from Human CD46 [UniProt P15529]
100 μL
Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Immunology
4179
Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.