Learn More
CD133 Antibody (PROM/6316), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
272.00€ - 508.00€
Specifications
Antigen CD133
Clone PROM/6316
Concentration 0.2 mg/mL
Dilution Western Blot 1-2 μg/ml, Flow Cytometry 1-2 μg/million cells, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1-2 μg/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/ml, SDS-Page
Applications Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18624726
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-07898
100 μg
508.00€
100µg
View alternative products
Save Up to 
»
18639538
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-07898SS
20 μg
272.00€
20µg
View alternative products
Save Up to 
»
Beschreibung
Beschreibung
CD133 Monoclonal antibody specifically detects CD133 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), SDS-Page
Spezifikation
Spezifikation
CD133
0.2 mg/mL
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Autophagy, Cancer, Cardiovascular Biology, Cellular Markers, Cellular Signaling, Core ESC Like Genes, Cytokine Research, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Lysosome Markers, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Stem Cell Markers
10 mM PBS with 0.05% BSA
AC133 Stargardt disease 4 (autosomal dominant), CD133, CD133 retinal 2, prominin (mouse)-like 1, prominin 1
Recombinant chimericCD133 protein (around aa180-380 and aa612-765). This Mab recognizes both glycosylated and non-glycosylated extracellular domains of CD133. (Uniprot: O43490)
Primary
Store at 4°C.
PROM/6316
Western Blot 1-2 μg/ml, Flow Cytometry 1-2 μg/million cells, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1-2 μg/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/ml, SDS-Page
Monoclonal
Purified
RUO
Human
O43490, O43490
8842
IgG1
Protein A or G purified
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt