Learn More
Caveolin-2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-99542-100ul
 View more versions of this product
Product Code. 18692866
  • 326.00€ / 100µL
Description
Caveolin-2 Polyclonal antibody specifically detects Caveolin-2 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Caveolin-2
Polyclonal
Western Blot 1:1000-1:5000, Immunoprecipitation 5-10 uL/mg of lysate
CAV, caveolae protein, 20-kD, caveolin 2, caveolin 2 isoform a and b, caveolin-2, MGC12294
Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human Caveolin-2
100 μg
Caveolae Markers, Membrane Trafficking and Chaperones, Neuroscience
858
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot, Immunoprecipitation
Unconjugated
0.2 um filtered solution in PBS
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
Primary
Mouse
Purified
Certificates
Promotions
Promotions
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt