Learn More
Carbonic Anhydrase VII/CA7 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-68888
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18246701
  • 483.00€ / 100µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Carbonic Anhydrase VII/CA7 Polyclonal specifically detects Carbonic Anhydrase VII/CA7 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Carbonic Anhydrase VII/CA7
Polyclonal
Unconjugated
PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide
Carbonate dehydratase VII, carbonic anhydrase 7, carbonic anhydrase VIICAVII, carbonic dehydratase VII, CA-VII, EC 4.2.1.1
Rabbit
23 kDa
100 μL
Lipid and Metabolism
766
Centrifuge the vial of lyoph antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Add 50μL of distilled water. Vortex followed by centrifuge again to pellet the solution.Final concentration is 1mg/mL in PBS buffer.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot
0.5 mg/ml
Western Blot 1.0 ug/ml
Q86YU0
CA7
Synthetic peptides corresponding to CA7 (carbonic anhydrase VII) The peptide sequence was selected from the C terminal of CA7. Peptide sequence SLTTPPLSESVTWIVLREPICISERQMGKFRSLLFTSEDDERIHMVNNFR.
Affinity purified
RUO
Primary
Expected identity based on immunogen sequence: .
Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Equine, Guinea Pig, Rabbit
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt