Learn More
BLZF1 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 16354-1-AP-20UL
 View more versions of this product
Product Code. 30236274
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.00€
    129.00€ / 20µL
    Save 16.00€
    11% Off
Description
The BLZF1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human BLZF1. This antibody recognizes human, mouse antigen. The BLZF1 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Specifications
Specifications
BLZF1
Polyclonal
Unconjugated
Rabbit
Antigen affinity purification
RUO
8548
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Polyclonal Antibody
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
350 μg/mL
GOLGIN-45; JEM-1; JEM-1s; JEM1; MGC22497
Fusion Protein
20 μL
Primary
Human, Mouse
45 kDa
Liquid
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado