Learn More
BLZF1 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Specifications
Antigen BLZF1
Concentration 350 μg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30236274
View Documents
Proteintech
16354-1-AP-20UL
20 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
145.00€
129.00€ / 20µL
Save 16.00€
11% Off
View alternative products
Save Up to 
»
30233906
View Documents
Proteintech
16354-1-AP-150UL
150 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
410.00€
349.00€ / 150µL
Save 61.00€
14% Off
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
The BLZF1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human BLZF1. This antibody recognizes human, mouse antigen. The BLZF1 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Specifications
Specifications
BLZF1
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
GOLGIN-45; JEM-1; JEM-1s; JEM1; MGC22497
IgG
Antigen affinity purification
Polyclonal Antibody
350 μg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
8548
Fusion Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Documents
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt