Learn More
Aquaporin-5 Antibody (SR1459), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
349.00€ - 449.00€
Specifications
Antigen Aquaporin-5
Clone SR1459
Dilution Western Blot 1:1000-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18692625
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-21684-100ul
100 μg
449.00€
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
18645964
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-21684-50ul
50 μg
349.00€
50µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
Aquaporin-5 Monoclonal antibody specifically detects Aquaporin-5 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Specifications
Specifications
Aquaporin-5
Western Blot 1:1000-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200
Monoclonal
Purified
RUO
Human
AQP-5, aquaporin 5, aquaporin-5
A synthesized peptide derived from human Aquaporin-5 (Uniprot #: P55064)
Primary
Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
SR1459
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Cancer, Signal Transduction
PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
362
IgG
Affinity purified
Documents
Certifikater
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.