Learn More
Ferredoxin Reductase Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-38530-25ul
 View more versions of this product
Product Code. 18625235
  • 369.00€ / 25µL
Description
Ferredoxin Reductase Polyclonal specifically detects Ferredoxin Reductase in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Ferredoxin Reductase
Polyclonal
Western Blot 0.04-0.4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
P22570
FDXR
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: MASRCWRWWGWSAWPRTRLPPAGSTPSFCHHFSTQEKTPQICVVGSGPAGFYTAQHLLKHPQAHVDIYEKQPVPFGLVRFGVAPDHPEVKNVINTFTQTAHSGRCAFWGNVEVGRDVTVPELREAYHAVVLSYG
25 μL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Adrenodoxin reductase, ADXREC 1.18.1.2, ferredoxin reductaseAR, Ferredoxin--NADP(+) reductase, NADPH:adrenodoxin oxidoreductase, mitochondrial
Rabbit
Affinity Purified
RUO
2232
Human
IgG
Product Suggestions
Product Suggestions
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.