Learn More
Azpack™ Amber Glass Wide Neck Powder Bottles with White Polypropelene Wadless Caps
Click to view available options
Capacity (Metric):
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
250 mL
Closure Size:
28/R3
33/R3
38/R3
48/R3
Unit Size:
Pack of 20
Pack of 40
Description
- Soda lime glass bottle
- Wide mouth
- Includes fitted white polypropylene cap without liner
Specifications
Specifikationer
| Capacity (Metric) | 15 mL |
| Color | Amber |
| Material | Soda Lime Glass |
| Quantity | 40/PK |
| Closure Color | White |
| Closure Included | Yes |
| Mouth | Wide |
| Height (Metric) | 55 mm |
| Closure Material | Polypropylene |
| Closure Size | 28/R3 |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering