Learn More
AE2 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-92513-0.02ml
 View more versions of this product
Product Code. 18637412
  • 204.00€ / 0.02mL
Description
AE2 Polyclonal antibody specifically detects AE2 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
AE2
Polyclonal
Western Blot 1:500-1:2000
AE 2, AE2anion exchanger 2 type a, Anion exchanger 2, anion exchanger 2 type b2, BND3LHKB3anion exchange protein 2, EPB3L1anion exchanger 2 type b1, FLJ59028, MPB3L, NBND3, Non-erythroid band 3-like protein, Solute carrier family 4 member 2, solute carrier family 4, anion exchanger, member 2 (erythrocyte membraneprotein band 3-like 1)
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 200-300 of human SLC4A2 (NP_001186623.1). DDGGASGRPLPKAQPGHRSYNLQERRRIGSMTGAEQALLPRVPTDEIEAQTLATADLDLMKSHRFEDVPGVRRHLVRKNAKGSTQSGREGREPGPTPRARP
0.02 mL
Cardiovascular Biology, Endocrinology, Signal Transduction
6522
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot
Unconjugated
PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt