Learn More
Novus Biologicals™ ABCB5 Antibody (Brigham and Women's patent anti-ABCB5) - Humanized, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
213.00€ - 920.00€
Specifications
Antigen ABCB5
Clone Brigham and Women's patent anti-ABCB5
Applications Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Classification Monoclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
30045345
Vedere i documenti
Novus Biologicals™
NBP3-28518-50ug
50 μg
213.00€
50µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
30048023
Vedere i documenti
Novus Biologicals™
NBP3-28518-100ug
100 μg
338.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
30047230
Vedere i documenti
Novus Biologicals™
NBP3-28518-1mg
1 mg
920.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
ABCB5 Monoclonal antibody specifically detects ABCB5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Specifica
Specifica
ABCB5
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Unconjugated
Human
ABC Transporters, Lipid and Metabolism
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
ABCB5 P-gp, ABCB5alpha, ABCB5beta, ATP-binding cassette protein, ATP-binding cassette sub-family B member 5, ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 5, EC 3.6.3, EC 3.6.3.44, EST422562, P-glycoprotein ABCB5
ABCB5
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Brigham and Women's patent anti-ABCB5
Monoclonal
Purified
RUO
Human
Q2M3G0
340273
IgG1
Protein A purified
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato