Learn More
Novus Biologicals™ ABCB5 Antibody (Brigham and Women's patent anti-ABCB5) - Humanized, Novus Biologicals™
Shop All Bio Techne ProductsDescription
ABCB5 Monoclonal antibody specifically detects ABCB5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Specifications
Specifications
| Antigen | ABCB5 |
| Applications | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | Brigham and Women's patent anti-ABCB5 |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) |
| Gene Accession No. | Q2M3G0 |
| Gene Alias | ABCB5 P-gp, ABCB5alpha, ABCB5beta, ATP-binding cassette protein, ATP-binding cassette sub-family B member 5, ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 5, EC 3.6.3, EC 3.6.3.44, EST422562, P-glycoprotein ABCB5 |
| Host Species | Human |
| Immunogen | ABCB5 |
| Show More |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?