Learn More
4-Phenylbutyric acid, 99%
Codice prodotto. 10614802 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
500 g
Packaging:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10614802
Marca: Thermo Scientific Acros 130380250
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 1821-12-1 | C10H12O2 | 164.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1821-12-1
Molecular Formula C10H12O2
Molecular Weight (g/mol) 164.2
InChI Key OBKXEAXTFZPCHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenylbutyric acid, benzenebutanoic acid, benzenebutyric acid, phenylbutyrate, gamma-phenylbutyric acid, omega-phenylbutanoic acid, phenylbutyric acid, 4-phenylbutyrate, butyric acid, 4-phenyl, 4-phenyl-n-butyric acid
PubChem CID 4775
ChEBI CHEBI:41500
IUPAC Name 4-phenylbutanoic acid
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCCC(=O)O
Specifica
Melting Point 49.0°C to 52.0°C
Color White to Yellow
Boiling Point 165.0°C (10.0 mmHg)
Flash Point >110°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 99%
Packaging Glass bottle
Linear Formula C6H5(CH2)3CO2H
Quantity 25 g
Beilstein 09,539
Solubility Information Solubility in water: 5.3g/L water (40 degr. c)
Formula Weight 164.2
Percent Purity 99%
Physical Form Crystalline Powder
Chemical Name or Material 4-Phenylbutyric acid
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato