Learn More
3,4-Dichlorophenol, SPEX CertiPrep™
Product Code. 16389177 Shop All SPEX Certiprep Products
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Unit Size:
1mL
Product Code. 16389177
Brand: SPEX Certiprep S1416
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
View alternative products
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
3,4-Dichlorophenol95-77-21000μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifications
Packaging 2mL Amber Prescored Glass Ampule
CAS 95-77-2, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Methods For US EPA Methods 8041
Molecular Formula C6H4Cl2O
MDL Number MFCD00002258
For Use With (Equipment) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI Key WDNBURPWRNALGP-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
IUPAC Name 3,4-dichlorophenol
Solvent or Matrix Methanol-P&T
Molecular Weight (g/mol) 163.00
PubChem CID 7258
Quantity 1 mL
ChEBI CHEBI:34323
Chemical Name or Material 3,4-Dichlorophenol
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.