missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediolmono(2-methylpropanoate), 98+%

Product Code. 10589993 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
500 g
2.5 kg
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
2.5kg
500g
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10589993

Brand: Thermo Scientific Acros 422010025

Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

CAS: 25265-77-4 | C12H24O3 | 216.32 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 25265-77-4
Molecular Formula C12H24O3
Molecular Weight (g/mol) 216.32
MDL Number MFCD00148967
InChI Key DAFHKNAQFPVRKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym texanol, 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate, chissocizer cs 12, propanoic acid, 2-methyl-, 3-hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl ester, 2,2,4-trimethylpentane-1,3-diol monoisobutyrate, 3-hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl isobutyrate, ccris 8966, isobutyraldehyde tishchenko trimer, propanoic acid, 2-methyl-, monoester with 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol, 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediolmono 2-methylpropanoate
PubChem CID 6490
IUPAC Name (3-hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl) 2-methylpropanoate
SMILES CC(C)C(C(C)(C)COC(=O)C(C)C)O

Specifikationer

CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Density 0.9500g/mL
Boiling Point 244.0°C
Flash Point 114°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 98% min. (sum two isomers) (GC)
Packaging Glass bottle
Refractive Index 1.4400 to 1.4420
Quantity 2.5 kg
Specific Gravity 0.95
Viscosity 16 mPa.s (20°C)
Formula Weight 216.32
Percent Purity 98+%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediolmono(2-methylpropanoate)
Visa mer Visa mindre

RUO – Research Use Only

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.