Learn More
ZNF80 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
391.65€ - 590.10€
Specifications
Antigen ZNF80
Dilution Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18617015
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-38068-25ul
25 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
415.00€
391.65€ / 25µL
Save 23.35€
5% Off
View alternative products
Save Up to 
»
18139188
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-38068
0.1 mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
624.00€
590.10€ / 0.10mL
Save 33.90€
5% Off
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
ZNF80 Polyclonal specifically detects ZNF80 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
ZNF80
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
pT17, ZNF80 zinc finger protein 80
ZNF80
IgG
Affinity Purified
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Polyclonal
Rabbit
Human
P51504
7634
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: LEHRKDFGYHSAFAQQSKIHSGGKNL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt