Description
ZNF750 Polyclonal specifically detects ZNF750 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifications
Specifications
| Antigen | ZNF750 |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 0.1mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20-1:50 |
| Formulation | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Gene Alias | FLJ13841, FLJ51362, MGC125667, MGC125668, protein ZNF750, ZFP750, zinc finger protein 750 |
| Gene Symbols | ZNF750 |
| Host Species | Rabbit |
| Show More |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?