Learn More
ZNF677 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-93999-0.02ml
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
ZNF677 Polyclonal antibody specifically detects ZNF677 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
| ZNF677 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| MGC48625, zinc finger protein 677 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 50-200 of human ZNF677 (NP_872415.1). DNIPPEDDISVGFTSKGLSPKENNKEELYHLVILERKESHGINNFDLKEVWENMPKFDSLWDYDVKNYKGMPLTCNKNLTHRKDQQHNKSSIHFSLKQSVSIRDSAHQYFIHDKPFIRNLLKLKNNIRYAGNKYVKCFENKIGLSLQAQLA | |
| 0.02 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| 342926 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido