Learn More
ZNF622 Mouse anti-Human, Clone: PCRP-ZNF622-1C11, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
484.00€
Specifications
Antigen ZNF622
Clone PCRP-ZNF622-1C11
Concentration 0.2 mg/mL
Dilution Flow Cytometry 1 to 2 μg/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 to 2 μg/mL, Protein Array
Applications Flow Cytometry, Immunofluorescence, Peptide Array
View More Specs
Products 1
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18652227
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-07489-100ug
100 μg
484.00€
100µg
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
ZNF622 Monoclonal specifically detects ZNF622 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Protein Array.
Spezifikation
Spezifikation
ZNF622
0.2 mg/mL
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Peptide Array
Unconjugated
Mouse
Human
MGC2485, zinc finger protein 622, Zinc finger-like protein 9, ZPR9MGC17552
Recombinant full-length human ZNF622 protein
Primary
Store at 4°C.
PCRP-ZNF622-1C11
Flow Cytometry 1 to 2 μg/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 to 2 μg/mL, Protein Array
Monoclonal
Purified
RUO
10 mM PBS with 0.05% BSA
90441
IgG2a
Protein A or G purified
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt