Learn More
ZNF329 Antibody (OTI2F3), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP3-44971-30ul
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 30306511
  • 256.00€ / 30µL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
ZNF329 Monoclonal antibody specifically detects ZNF329 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
ZNF329
Monoclonal
Unconjugated
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
Mouse
>95%
RUO
79673
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Purified
Western Blot
OTI2F3
Western Blot 1:2000
zinc finger protein 394, zinc finger protein 99, Zinc finger protein with KRAB and SCAN domains 14, ZKSCAN14FLJ12298
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-203 of human ZNF329 (NP_078896) produced in E.coli.
30 μL
Primary
Human
Antibody
IgG2a
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado