Learn More
Descrizione
ZNF250 Polyclonal specifically detects ZNF250 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Specifica
Specifica
| Formulation | PBS |
| Primary or Secondary | Primary |
| Product Type | Antibody |
| Product Line | Novus |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?